7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR55737-1G OR55737-250MG
APOSOR55737-1GEA 3225 NOK
APOSOR55737-1G APOSOR55737-250MG
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClO₃
MW: 196,587 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060515
CAS-nummer: 63558-84-9