Pemetrexed disodium heptahydrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Sodium (S)-2-(4-(2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioate heptahydrate
OR55746-5G
APOSOR55746-5GEA 1475 NOK
APOSOR55746-5G
Pemetrexed disodium heptahydrate 97%
Pemetrexed disodium heptahydrate
Formel: C₂₀H₁₉N₅O₆·2Na·7H₂O
MW: 597,481 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09029394
CAS-nummer: 357166-29-1