5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR5807-1G OR5807-5G
APOSOR5807-1GEA 1075 NOK
APOSOR5807-1G APOSOR5807-5G
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
5-Acetamido-2-bromopyridine
Formel: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,047 g/mol
Smeltepunkt: 134…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363807
CAS-nummer: 29958-19-8