4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR59345-1G OR59345-250MG
APOSOR59345-1GEA 5100 NOK
APOSOR59345-1G APOSOR59345-250MG
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂BNO₃·ClH
MW: 265,501 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09878349
CAS-nummer: 957063-10-4