2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenylboronic acid
OR59359-1G OR59359-5G
APOSOR59359-1GEA 770 NOK
APOSOR59359-1G APOSOR59359-5G
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrClO₃
MW: 265,297 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09878341
CAS-nummer: 957062-90-7