3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-{[(2-Hydroxyethyl)amino]carbonyl}benzeneboronic acid, 3-Borono-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR59387-1G OR59387-250MG OR59387-5G
APOSOR59387-1GEA 2875 NOK
APOSOR59387-1G APOSOR59387-250MG APOSOR59387-5G
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209,007 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09878355
CAS-nummer: 955422-14-7