5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Borono-4-chloro-2-methoxybenzoic acid, 5-Carboxy-2-chloro-4-methoxyphenylboronic acid
OR59414-1G OR59414-250MG
APOSOR59414-1GEA 5375 NOK
APOSOR59414-1G APOSOR59414-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₈H₈BClO₅
MW: 230,41 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09878319
CAS-nummer: 957066-09-0