4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1,3-Oxazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)oxazole
OR59847-1G OR59847-250MG
APOSOR59847-1GEA 1350 NOK
APOSOR59847-1G APOSOR59847-250MG
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formel: C₄H₅NO₂
MW: 99,088 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08703646
CAS-nummer: 155742-48-6