4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
OR59856-1G OR59856-250MG
APOSOR59856-1GEA 1850 NOK
APOSOR59856-1G APOSOR59856-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,115 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08703638
CAS-nummer: 141567-53-5