1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Cyano-1,3-oxazole, 4-Oxazolecarbonitrile
OR60008-1G
APOSOR60008-1GEA 1250 NOK
APOSOR60008-1G
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Formel: C₄H₂N₂O
MW: 94,071 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08059302
CAS-nummer: 55242-84-7