(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-Methylthiazol-4-yl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
OR60043-1G OR60043-250MG
APOSOR60043-1GEA 1000 NOK
APOSOR60043-1G APOSOR60043-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Smeltepunkt: 123,5…124.5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02669593
CAS-nummer: 13797-62-1