6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Chloro-6-azabenzimidazole, 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR60107-1G OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA 3575 NOK
APOSOR60107-1G APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12022343
CAS-nummer: 2589-11-9