7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Chloro-6-azaquinoxaline
OR60108-1G OR60108-2.5G OR60108-500MG
APOSOR60108-1GEA 2600 NOK
APOSOR60108-1G APOSOR60108-2.5G APOSOR60108-500MG
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Formel: C₇H₄ClN₃
MW: 165.58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11044722
CAS-nummer: 93049-39-9