5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Chloro-3-cyano-2-methoxypyridine, 5-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbonitrile
OR60154-1G OR60154-250MG
APOSOR60154-1GEA 3050 NOK
APOSOR60154-1G APOSOR60154-250MG
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17214212
CAS-nummer: 1256812-94-8