5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 5-bromo-4-methyl-1H-imidazole-1-carboxylate
OR60157-1G OR60157-250MG
APOSOR60157-1GEA 1725 NOK
APOSOR60157-1G APOSOR60157-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
MW: 311,174 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16628188
CAS-nummer: 1257535-48-0