2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydrazino-3-methyl-1,4-diazine, 2-Hydrazineyl-3-methylpyrazine, (3-Methylpyrazin-2-yl)hydrazine
OR60215-1G OR60215-250MG
APOSOR60215-1GEA 4425 NOK
APOSOR60215-1G APOSOR60215-250MG
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Formel: C₅H₈N₄
MW: 124,144 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19201409
CAS-nummer: 19848-54-5