6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR60216-100MG OR60216-1G OR60216-500MG
APOSOR60216-100MGEA 1650 NOK
APOSOR60216-100MG APOSOR60216-1G APOSOR60216-500MG
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₇BrN₄O
MW: 219,039 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22375534
CAS-nummer: 1334135-54-4