2-Hydrazino-4-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR60231-1G OR60231-5G
APOSOR60231-1GEA 1350 NOK
APOSOR60231-1G APOSOR60231-5G
2-Hydrazino-4-methylpyridine
2-Hydrazino-4-methylpyridine
Formel: C₆H₉N₃
MW: 123,156 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09863246
CAS-nummer: 4931-00-4