3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Borono-3-chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-(4-Borono-3-chloropyridin-2-yl)morpholine
OR6094-100MG OR6094-50MG
APOSOR6094-100MGEA 1625 NOK
APOSOR6094-100MG APOSOR6094-50MG
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid
Formel: C₉H₁₂BClN₂O₃
MW: 242,467 g/mol
Smeltepunkt: 120…125 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258746
CAS-nummer: 957061-04-0