3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-(3-Methoxypropyl) 3-boronobenzamide
OR6101-1G OR6101-5G
APOSOR6101-1GEA 2675 NOK
APOSOR6101-1G APOSOR6101-5G
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237,06 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258755
CAS-nummer: 957061-22-2