1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide
OR61013-1G OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA 5575 NOK
APOSOR61013-1G APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Formel: C₉H₁₁N₂·I
MW: 274,102 g/mol
Smeltepunkt: 137…142 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00491277
CAS-nummer: 7181-87-5