4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR6109-1G OR6109-250MG
APOSOR6109-1GEA 9675 NOK
APOSOR6109-1G APOSOR6109-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₃BN₂O₃
MW: 232,044 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09258754
CAS-nummer: 957061-18-6