3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde, 4-Cyano-2-hydroxyphenol
OR61136-1G OR61136-250MG
APOSOR61136-1GEA 2075 NOK
APOSOR61136-1G APOSOR61136-250MG
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147,131 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09839541
CAS-nummer: 74901-29-4