4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR61321-1G OR61321-500MG
APOSOR61321-1GEA 7725 NOK
APOSOR61321-1G APOSOR61321-500MG
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formel: C₆H₁₁N₃·ClH
MW: 161,633 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11052940
CAS-nummer: 1197230-21-9