4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 4650 NOK
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,032 g/mol
Smeltepunkt: 188…192 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09910322
CAS-nummer: 51288-04-1