2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR61452-5G OR61452-25G
APOSOR61452-5GEA 270 NOK
APOSOR61452-5G APOSOR61452-25G
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Smeltepunkt: 112…116 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11044842
CAS-nummer: 946525-30-0