4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(5-Bromothiophen-2-yl)-2-sulphanylpyrimidine, 2-Bromo-5-(2-thiopyrimidin-4-yl)thiophene
OR6146-1G OR6146-5G
APOSOR6146-1GEA 1875 NOK
APOSOR6146-1G APOSOR6146-5G
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Formel: C₈H₅BrN₂S₂
MW: 273,173 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00084908
CAS-nummer: 175202-82-1