2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR62028-1G OR62028-250MG OR62028-5G
APOSOR62028-1GEA 610 NOK
APOSOR62028-1G APOSOR62028-250MG APOSOR62028-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Formel: C₅H₅IN₂O₂
MW: 252,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08558964
CAS-nummer: 6752-13-2