1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR62030-1G OR62030-250MG OR62030-5G
APOSOR62030-1GEA 6425 NOK
APOSOR62030-1G APOSOR62030-250MG APOSOR62030-5G
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Formel: C₆H₇IN₂O
MW: 250,037 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20327030
CAS-nummer: 1343366-12-0