3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR62032-1G OR62032-250MG OR62032-5G
APOSOR62032-1GEA 2075 NOK
APOSOR62032-1G APOSOR62032-250MG APOSOR62032-5G
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Formel: C₆H₇IN₂O₂
MW: 266,036 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15146427
CAS-nummer: 6715-91-9