Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR62033-1G OR62033-250MG
APOSOR62033-1GEA 735 NOK
APOSOR62033-1G APOSOR62033-250MG
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Formel: C₈H₁₁IN₂O₂
MW: 294,09 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20326732
CAS-nummer: 6645-80-3