Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole
OR62081-1G OR62081-250MG
APOSOR62081-1GEA 6350 NOK
APOSOR62081-1G APOSOR62081-250MG
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11975645
CAS-nummer: 588688-33-9