3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: hydrochloride, 3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol
OR63047-1G OR63047-250MG
APOSOR63047-1GEA 8575 NOK
APOSOR63047-1G APOSOR63047-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18206286
CAS-nummer: 1379237-95-2