15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR6472-100MG OR6472-250MG
APOSOR6472-100MGEA 4575 NOK
APOSOR6472-100MG APOSOR6472-250MG
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₂₁H₃₃IO₂
MW: 444,39 g/mol
Smeltepunkt: 94…95 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040778
CAS-nummer: 80479-93-2