3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-Carboxyethenyl)thiophene, 3-(Thiophen-2-yl)acrylic acid, 3-(Thien-2-yl)prop-2-enoic acid
OR6589-25G OR6589-5G
APOSOR6589-25GEA 1200 NOK
APOSOR6589-25G APOSOR6589-5G
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
3-(Thien-2-yl)acrylic acid
Formel: C₇H₆O₂S
MW: 154,186 g/mol
Smeltepunkt: 145…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005455
CAS-nummer: 1124-65-8