3-(Chloromethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (Thien-3-yl)methyl chloride
OR6634-1G OR6634-5G
APOSOR6634-1GEA 4525 NOK
APOSOR6634-1G APOSOR6634-5G
3-(Chloromethyl)thiophene
3-(Chloromethyl)thiophene
Formel: C₅H₅ClS
MW: 132.611 g/mol
Kokepunkt: 74…75 °C (14 mm Hg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08445657
CAS-nummer: 2746-23-8