4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(Dimethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(Dimethylamino)salicylaldehyde, 5-(Dimethylamino)-2-formylphenol
OR6690-5G
APOSOR6690-5GEA 1750 NOK
APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Smeltepunkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00027419
CAS-nummer: 41602-56-6