N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR6800-1G OR6800-250MG
APOSOR6800-1GEA 11000 NOK
APOSOR6800-1G APOSOR6800-250MG
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine
Formel: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08060515
CAS-nummer: 852431-03-9