3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-5-methylphenylene-1,2-diamine, 3-Bromo-4,5-diaminotoluene
OR70018-1G OR70018-250MG OR70018-5G
APOSOR70018-1GEA 1400 NOK
APOSOR70018-1G APOSOR70018-250MG APOSOR70018-5G
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂
MW: 201,064 g/mol
Smeltepunkt: 70…72 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18088524
CAS-nummer: 70733-25-4