5-Chloro-2-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR70040-1G OR70040-5G
APOSOR70040-1GEA 645 NOK
APOSOR70040-1G APOSOR70040-5G
5-Chloro-2-iodophenol
5-Chloro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄ClIO
MW: 254,453 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09753473
CAS-nummer: 136808-72-5