3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-boronoanisole, 5-Borono-2-methoxyaniline
OR70046-1G OR70046-250MG
APOSOR70046-1GEA 9900 NOK
APOSOR70046-1G APOSOR70046-250MG
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₃
MW: 166,97 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095251
CAS-nummer: 879893-98-8