4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
OR70055-25G OR70055-5G
APOSOR70055-25GEA 4150 NOK
APOSOR70055-25G APOSOR70055-5G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₄ClN₃S
MW: 185,634 g/mol
Smeltepunkt: 67…68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00507261
CAS-nummer: 33089-15-5