1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR71002-1G
APOSOR71002-1GEA 1300 NOK
APOSOR71002-1G
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂Cl₂
MW: 304,794 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00070783
CAS-nummer: 81067-42-7