1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methyl-1H-indole
OR7237-1G OR7237-5G
APOSOR7237-1GEA 2950 NOK
APOSOR7237-1G APOSOR7237-5G
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243.109 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06797198
CAS-nummer: 905966-48-5