3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Anilino-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile, Trimethoprim Impurity I
OR7250T-100MG OR7250T-1G OR7250T-500MG
APOSOR7250T-100MGEA 1550 NOK
APOSOR7250T-100MG APOSOR7250T-1G APOSOR7250T-500MG
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
A reference standard for the drug Trimethoprim.
Formel: C₁₉H₂₀N₂O₃
MW: 324,374 g/mol
Smeltepunkt: 130…136 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00269911
CAS-nummer: 30078-48-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III