4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Propionyl)phenyboronic acid, (4-Propionylphenyl)boronic acid
OR7254-1G OR7254-5G OR7254-250MG
APOSOR7254-1GEA 0 NOK
APOSOR7254-1G APOSOR7254-5G APOSOR7254-250MG
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Propionyl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₃
MW: 177,993 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039038
CAS-nummer: 186498-36-2