Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7328-1G OR7328-500MG
APOSOR7328-1GEA 1250 NOK
APOSOR7328-1G APOSOR7328-500MG
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Formel: C₉H₈BrN₃O₃
MW: 286,082 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08445499
CAS-nummer: 914636-18-3