3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7334-1G OR7334-250MG OR7334-5G
APOSOR7334-1GEA 2600 NOK
APOSOR7334-1G APOSOR7334-250MG APOSOR7334-5G
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039055
CAS-nummer: 170859-80-0