5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR7574-1G OR7574-5G
APOSOR7574-1GEA 8850 NOK
APOSOR7574-1G APOSOR7574-5G
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,206 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04039143
CAS-nummer: 80174-04-5