3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(3-Formylphenyl)thiophene, 3-(Thiophen-3-yl)benzaldehyde
OR7591-1G OR7591-250MG
APOSOR7591-1GEA 2250 NOK
APOSOR7591-1G APOSOR7591-250MG
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈OS
MW: 188,246 g/mol
Smeltepunkt: 45…46 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039150
CAS-nummer: 129746-42-5